2,4-Bis(trifluormethyl)toluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006045-5G 006045-25G 006045-1G
FLUO006045-5GEA 533 EUR InStock
FLUO006045-5G FLUO006045-25G FLUO006045-1G
2,4-Bis(trifluormethyl)toluol
2,4-Bis(trifluormethyl)toluol
Formel: C₉H₆F₆
MW: 228.134 g/mol
MDL Number: MFCD00792411
CAS-Nummer: 136664-96-5
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge