Lithiumbis(trimethylsilyl)amid 1 mol/l in THF
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
225770-100ML 225770-1L 225770-200L 225770-20L 225770-800ML 225770-8L 225770-4X25ML
SIAL225770-100MLEA 74.6 EUR InStock
SIAL225770-100ML SIAL225770-1L SIAL225770-200L SIAL225770-20L SIAL225770-800ML SIAL225770-8L SIAL225770-4X25ML
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid 1 mol/l in THF
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid
Formel: C₆H₁₈LiNSi₂
MW: 167.33 g/mol
MDL Number: MFCD00008261
CAS-Nummer: 4039-32-1
EINECS: 223-725-6
UN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge