4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005829-5G 005829-25G
FLUO005829-5GEA 174 EUR InStock
FLUO005829-5G FLUO005829-25G
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzonitril
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₉H₆F₃NO
MDL Number: MFCD01631575
CAS-Nummer: 261951-87-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge