3-Ethoxy-4-isopropoxybenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
014192-1G 014192-5G
FLUO014192-1GEA 168 EUR InStock
FLUO014192-1G FLUO014192-5G
3-Ethoxy-4-isopropoxybenzaldehyd
3-Ethoxy-4-isopropoxybenzaldehyd
Formel: C₁₂H₁₆O₃
MDL Number: MFCD01921990
CAS-Nummer: 284044-35-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge