2-Chlor-6-methoxy-4-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-5547-1G PN-5547-250M
COBBPN-5547-1GEA 983 EUR InStock
COBBPN-5547-1G COBBPN-5547-250M
2-Chlor-6-methoxy-4-pyridinboronsäurepinakolester
2-Chlor-6-methoxy-4-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₇BClNO₃
MW: 269.5323 g/mol
MDL Number: MFCD11617855
CAS-Nummer: 697739-24-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge