Methyl-2-oxocyclopentancarboxylat 96%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
342090050 342090250 342091000
ACRO342090050EA 22.7 EUR InStock
ACRO342090050 ACRO342090250 ACRO342091000
Methyl-2-oxocyclopentancarboxylat 96%
Methyl-2-oxocyclopentancarboxylat
Formel: C₇H₁₀O₃
MW: 142.16 g/mol
Siedepunkt: 102…104 °C (11 mmHg)
Dichte: 1.054 g/cm³
Flash-Pt: 77 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001411
CAS-Nummer: 10472-24-9
EINECS: 233-962-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge