Methyl-2-oxocyclopentancarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
168106-100G 168106-25G
SIAL168106-100GEA 106 EUR InStock
SIAL168106-100G SIAL168106-25G
Methyl-2-oxocyclopentancarboxylat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-oxocyclopentancarboxylat
Formel: C₇H₁₀O₃
MW: 142.16 g/mol
MDL Number: MFCD00001411
CAS-Nummer: 10472-24-9
EINECS: 233-962-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge