Kapillarsäulen, OPTIMA® 17
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
726742.30 726742.50 726742.60 726744.25 726744.30 726744.50 726744.60 726747.10 726747.15 726747.25 726747.30 726755.30 726757.25 726757.30 726757.50 726757.60 726848.10 726022.15 726022.25 726022.30 726022.50 726022.60 726065.12 726065.25 726065.50 726066.25 726066.50 726067.25 726067.30 726067.50 726067.60 726351.25 726351.30 726351.50 726351.60 726742.25
MANA726742.30EA 590 EUR InStock
MANA726742.30 MANA726742.50 MANA726742.60 MANA726744.25 MANA726744.30 MANA726744.50 MANA726744.60 MANA726747.10 MANA726747.15 MANA726747.25 MANA726747.30 MANA726755.30 MANA726757.25 MANA726757.30 MANA726757.50 MANA726757.60 MANA726848.10 MANA726022.15 MANA726022.25 MANA726022.30 MANA726022.50 MANA726022.60 MANA726065.12 MANA726065.25 MANA726065.50 MANA726066.25 MANA726066.50 MANA726067.25 MANA726067.30 MANA726067.50 MANA726067.60 MANA726351.25 MANA726351.30 MANA726351.50 MANA726351.60 MANA726742.25
Kapillarsäulen, OPTIMA® 17
Chromatographiesäulen
Mittlere polare GC-Phase.
  • Empfohlene Anwendung: Steroide, Pestizide, Arzneimittelanalysen
  • Maximale Temperatur für isothermen Betrieb 320 °C (Säulen mit 0,53 mm ID: 300 °C)
  • Maximale Temperatur in kurzem isothermem Temperaturprogramm 340 °C (0,53 mm ID-Säulen: 320 °C)
50% Phenyl – 50% Methylpolysiloxan-Phase.
USP-Code: G3.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge