OPTIMA® 5 Amin, OPTIMA® 1-TG / OPTIMA® 17-TG
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
726131.10 726131.25 726132.10 726132.25 726133.10 726133.25
MANA726131.10EA 289 EUR InStock
MANA726131.10 MANA726131.25 MANA726132.10 MANA726132.25 MANA726133.10 MANA726133.25
OPTIMA® 5 Amin, OPTIMA® 1-TG / OPTIMA® 17-TG
Chromatographiesäulen
Spezielle GC-Phase zur Analyse von Triglyceriden.
OPTIMA® 1-TG: 100% Dimethylpolysiloxan: Bietet Trennung nach Kohlenstoffzahl.
USP-Code: G1 / G2 / G38.
OPTIMA® 17-TG: 50% Phenyl - 50% Methylpolysiloxan. Bietet eine Trennung nach dem Grad der Ungesättigtheit.
USP-Code: G3.
Max. Temperatur für beide Phasen: 370 °C
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge