Labor/Medienflaschen, enghalsig, beschichtet, ohne Schraubkappe und Ausgießring
Lieferant: SciLabware
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
1518/06 1518/10 1518/16
BIBB1518/06EA 196.23 EUR InStock
BIBB1518/06 BIBB1518/10 BIBB1518/16
Labor/Medienflaschen, enghalsig, beschichtet, ohne Schraubkappe und Ausgießring
Flaschen Glasflaschen
Pyrex® Borosilikatglas ohne Kappe oder Ausgießring
  • Mit klarem Kunststoff beschichtet um vor mechanischem Bruchschaden zu schützen Reduziert die Gefahr von fliegendem Glas und spritzenden Flüssigkeiten im Fall eines Bruchs Beschichtung widersteht Sterilisation bis zu 135 °C
Bedruckt mit Retrace-Code zur Rückverfolgung; Chargen-Zertifikat kann heruntergeladen werden
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..