Serological pipettes
Lieferant: SARSTEDT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
86.1252.025 86.1254.025 86.1254.001 86.1251.001 86.1253.001 86.1685.001 86.1251.025 86.1252.001 86.1253.025 86.1685.020
SARS86.1252.025EA 0 EUR InStock
SARS86.1252.025 SARS86.1254.025 SARS86.1254.001 SARS86.1251.001 SARS86.1253.001 SARS86.1685.001 SARS86.1251.025 SARS86.1252.001 SARS86.1253.025 SARS86.1685.020
Serological pipettes
Pipetten Serologische Pipetten
PS, graduated, sterile.
  • Plugged
  • Easy identification by colour code
  • Larger pipetting volume due to negative graduation
  • Optimised mouth piece for universal fit in most common pipettors
  • Easy to open, static-free packaging
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..