Palette an Contec Reinraumwischtüchern, Mopps, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
Da steckt mehr dahinter!
Palette an Contec Reinraumwischtüchern, Mopps, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
Erfolgsentscheidende Reinigungs- und Kontaminationskontrolle
  • Trockene und getränkte, gestrickte und Vlies-Wischtücher, speziell für pharmazeutische Anwendungen konzipiert
  • Umfangreiches Angebot an Mopps – neu im Sortiment: Vorhangreiniger und Mopps mit Kantenversiegelung
  • Umfassendes Sortiment an Alkoholen, Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Von patentierten Anticon Wischtüchern mit P.A.T. (Partikel-Anziehungstechnologie) bis zu markführenden getränkten Wischtüchern mit einer Vielzahl an Substraten bietet Contec Reinraum-Wischtücher für jedes Budget, jede Anwendung und jede Einrichtung. Dazu kommt jetzt ein vollständiges Sortiment an Alkoholen, Desinfektions- und Reinigungsmitteln. Contec hat außerdem drei neue innovative Mopps auf den Markt gebracht. Ein Vorhangreiniger und Mopps mit Kantenversiegelung erweitern die umfangreiche Palette an Mopps.
Bezeichnung Größe Material Steril/autoklavierbar VE Best.-Nr. Preis Menge
EasySat eimerfreier Bodenwischmopp
Moppkopf EasySat, glatt 55 cm PU-Schaum und glattes Polyester Nicht steril 32 129-0213
Moppkopf EasySat, glatt 55 cm PU-Schaum und glattes Polyester Steril 28 129-0214
Moppkopf EasySat, strukturiert 55 cm PU-Schaum und strukturiertes Polyester Nicht steril 32 129-0215
Moppkopf EasySat, strukturiert 55 cm PU-Schaum und strukturiertes Polyester Steril 28 129-0338
Eimerfreier Bodenwischmopp, EasySat, mit 1,5 l-Tank, autoklavierbar Autoklavierbar 1 141-0100
VertiKlean Max Boden- und Wandwischmopp
Moppkopf VertiKlean Max, normal 21 cm PU-Schaum und Mikrofaser Nicht steril 48 141-0989
Moppkopf VertiKlean Max, normal 21 cm PU-Schaum und Mikrofaser Steril 48 141-0990
Moppkopf VertiKlean Max, M 32 cm PU-Schaum und Mikrofaser Nicht steril 28 141-0991
Moppkopf VertiKlean Max, M 32 cm PU-Schaum und Mikrofaser Steril 28 141-0992
Moppkopf VertiKlean Max, L 38 cm PU-Schaum und Mikrofaser Nicht steril 24 141-0993
Moppkopf VertiKlean Max, L 38 cm PU-Schaum und Mikrofaser Steril 24 141-0995
Halter für Moppkopf VertiKlean Max, normal Edelstahl Autoklavierbar 1 129-0207
Halter für Moppkopf VertiKlean M und L Edelstahl Autoklavierbar 1 129-0208
Griff QuickConnect 40–75 cm Aluminium 1 129-0202
Griff QuickConnect 130–230 cm Aluminium 1 129-0203
Griff QuickConnect 40–75 cm Edelstahl Autoklavierbar 1 129-0204
Griff QuickConnect 130–230 cm Edelstahl Autoklavierbar 1 129-0205
Doppeleimer für Wagen, 1× rot 20 l + 1× grau 20 l, Gestell mit Laufrollen Polypropylen und Edelstahl Autoklavierbar 1 141-0969
Auswringer flach für VertiKlean Max Mopp, Artikel 141-0966 erforderlich Edelstahl Autoklavierbar 1 141-0967
Halter für Auswringer 141-0967, passend für 20 l-Eimer Edelstahl Autoklavierbar 1 141-0966
Getränkte Wischtücher, steril und nicht steril
Wischtücher SatWipes C3, 100% IPA, Kanister mit Schnappdeckel 15×23 cm Polyester-Vlies Nicht steril 1200 115-0379
Wischtuch ProSat 911, 70% IPA/30% deionisiertes Wasser, wiederverschließbarer Beutel 23×28 cm Meltblown-Polypropylen Nicht steril 30 115-0270
Wischtuch ProSat 911, 70% IPA/30% deionisiertes Wasser, wiederverschließbarer Beutel 23×28 cm Meltblown-Polypropylen Steril 1440 115-0487
Wischtuch ProSat 911, 70% denaturiertes Ethanol/30% deionisiertes Wasser, wiederverschließbarer Beutel 23×28 cm Meltblown-Polypropylen Nicht steril 1440 115-0546
Wischtuch ProSat 911, 70% denaturiertes Ethanol/30% deionisiertes Wasser, wiederverschließbarer Beutel 23×28 cm Meltblown-Polypropylen Steril 30 115-1422
Wischtuch ProSat Sigma, 70% IPA/30% deionisiertes Wasser, wiederverschließbarer Beutel 23×28 cm Polyester/Zellulose Nicht steril 1200 115-1423
Wischtuch ProSat Sigma, 70% IPA/30% deionisiertes Wasser, wiederverschließbarer Beutel 23×28 cm Polyester/Zellulose Steril 1152 115-0781
Wischtuch ProSat PNHS, 70% IPA/30% deionisiertes Wasser, wiederverschließbarer Beutel 23×23 cm Gestricktes Polyester mit Kantenversiegelung Nicht steril 30 115-1865
Wischtuch ProSat PNHS, 70% IPA/30% Wasser (WFI), wiederverschließbarer Beutel, niedrige Endotoxinwerte 23×23 cm Gestricktes Polyester mit Kantenversiegelung Steril 550 115-1424
Trockene Wischtücher, steril und nicht steril
Wischtuch Delta 10×10 cm Polyester-Vlies Nicht steril 1200 115-1851
Wischtuch Delta 23×23 cm Polyester-Vlies Nicht steril 3600 115-1850
Wischtuch Zeta 20x23cm Polypropylen/Zellulose Nicht steril 150 115-0610
Wischtuch Zeta 28×30 cm Polypropylen/Zellulose Nicht steril 75 115-0611
Wischtuch Epsilon, blau 23×23 cm Polyester/Zellulose Nicht steril 300 115-1853
Wischtuch Sigma 23×23 cm Polyester/Zellulose Nicht steril 300 115-0573
Wischtuch Sigma 30×30 cm Polyester/Zellulose Nicht steril 150 115-0574
Wischtuch SterileSorb 23×23 cm Polyester/Zellulose Steril 1500 115-0498
Wischtuch SterileSorb 30x30cm Polyester/Zellulose Steril 1050 115-1856
Wischtuch PolyNit HeatSeal 23×23 cm Gestricktes Polyester mit Kantenversiegelung Nicht steril 150 115-0268
Wischtuch PolyNit HeatSeal 30×30 cm Gestricktes Polyester mit Kantenversiegelung Nicht steril 75 115-0375
Wischtuch PolyNit HeatSeal 30×30 cm Gestricktes Polyester mit Kantenversiegelung Steril 1000 115-1862
Wischtuch Quiltec1, 2-lagig 23×23 cm Gestricktes Polyester mit Kantenversiegelung Nicht steril 100 115-0378