Dokumentation und Kennzeichnung
Für eine lückenlose Aufzeichnung und Archivierung von Daten und Informationen im Reinraum und in kritischen Umgebungen steht ein komplettes Sortiment an reinraumgerechtem, kontaminationsminimierendem Material zur Verfügung.
Reinraum-Notizblöcke und Reinraum-Haftnotizen bestehen aus Reinraum-Papier. Sie sind beidseitig beschreibbar. Wir empfehlen unsere robusten und widerstandsfähigen Schreibplatten für das bequeme Aufschreiben von Notizen in Reinräumen und kontrollierten Produktionsumgebungen.
Spezielle Reinraum-Stifte mit rutschfestem Griff erleichtert das Schreiben mit Reinraum-Handschuhen. Die Farbe (verschiedene Farben erhältlich) der Stifte haftet permanent, auch auf kalten und nassen Oberflächen (z. B. auf Kunststoffbeuteln, Einweg-Laborgeräten) und trocknet schnell.