Filtertrichter
Einwegfiltertrichter mit Membran, steril
MicroFunnel Filtertrichter 100 - 300 ml
Ideal zur Qualitätskontrolle von wässrigen Flüssigkeiten in der pharmazeutischen Herstellung. Einzeln beschriftet zur Chargenrückverfolgbarkeit.
Microcheck II™ Filtertrichter zur Getränkeüberwachung
Einfach zu handhabender Einwegfiltertrichter für die mikrobiologische Analyse von Getränken.
MicroFunnel Plus Filtertrichter, 300 ml
Kombinierter Filtertrichter und Probenbehälter zur Beseitigung der Kontaminationsrisiken. Produkte mit Supor® Membran sind so konzipiert, dass die Probenahme von heißem Wasser bis zu 90 °C möglich ist.
 MicroFunnel™ Plus Filtertrichter
Einwegfiltertrichter ohne Membran, steril
Sentino® Filtertrichter 100 - 250 ml
Geeignet zur Analyse von Trink- und Abwasser, Umwelt- und Wasserüberwachung, Überwachung von industriellem Wasser, Getränkeüberwachung.
Wiederverwendbare Filtertrichter, autoklavierbar
Sentino® Magnetfiltertrichter
Geeignet zur Analyse von Trink- und Abwasser, Umwelt- und Wasserüberwachung, Überwachung von industriellem Wasser, Getränkeüberwachung, für pharmazeutische Rohstoffe, Zwischen- und Endprodukte.