Ultraschallbäder
Ultraschallbäder
Ultraschallreinigung ist der am besten geeignetste Vorgang bei empfindlichen Teilen.
Bei dieser Reinigungsmethode wird Ultraschall eingesetzt (normalerweise von 15–400 kHz). Die effiziente Reinigung erfolgt aufgrund des „Kavitationsphänomens“, das in der Lösung eine „Reinigungsblase“ mit einem sehr hohen Innendruck (höher als 1000 atm) erzeugt.
Produktauswahl