![]() Merck Supelco HPLC-Säulen
![]() Purospher® STARDie Basis-Silika von Purospher® STAR Säulen sind 99,999 % rein. Diese extrem hohe Reinheit ermöglicht den erweiterten pH-Bereich, der ein breiteres Spektrum an Analysemöglichkeiten bietet. Darüber hinaus wird eine sorgfältige Qualitätskontrolle über alle Aspekte der Struktur und Chemie der Silika durchgeführt. Diese Faktoren stellen sicher, dass die Säulen immer konsistent arbeiten, so wird eine Reproduzierbarkeit der Methode gewährleistet, auf die Sie sich verlassen können. ![]() Chromolith®Um chromatographische Trennungen deutlich zu beschleunigen, gibt es keine bessere Wahl als unsere Chromolith® HPLC-Säulen Aufgrund ihrer revolutionären monolithischen Technologie bieten Chromolith® Säulen hervorragende Trennungen in einem Bruchteil der Zeit, die herkömmliche Partikelsäulen benötigen. Zusätzliche Quellen![]() Chromolith® WP300Chromolith® WP300 Säulen verfügen über großes Potential und haben gezeigt, dass sie Standard-Silika überlegen sind. Im Gegensatz zu herkömmlichen Füllkörpersäulen bestehen weitporige (300 Å) monolithische Silika-Säulen aus einem einzigen kontinuierlichen Bett aus hochreinem porösen Silika, das anschließend je nach Verwendung der Säule mit C18, C8, C4 und Protein A gebunden wird. Zusätzliche Quellen![]() BioshellBIOshell™ Säulen sind die jüngste Innovation in der Fused-Core™ Partikeltechnologie: hocheffiziente U/HPLC-Säulen für Protein-, Peptid- und Glykan-Trennungen. BIOshell™ Säulen können in HPLC- oder UHPLC-Geräten mit einem Massenspektrometer oder einem anderen Detektor betrieben werden. Zusätzliche Quellen![]() ZIC®HILICDie Auswahl von ZIC®HILIC ist für eine Vielzahl von Molekülen mit hydrophilen oder ionisierbaren funktionellen Gruppen geeignet. Dazu gehören Verbindungen wie Kohlenhydrate, Metaboliten, Säuren und Basen, organische und anorganische Ionen, Metallkomplexe, Aminosäuren, Peptide, Proteinverdauungen, Pflanzen- und Zellextrakte und viele weitere. Solche Verbindungen sind normalerweise durch einen kleinen oder negativen LogP-Wert gekennzeichnet und haben zeigen auf Umkehrphasen-Säulen eine schlechte Retention. Zusätzliche Quellen![]() Ascentis ExpressBasierend auf der innovativen Fused-Core™ Partikeltechnologie bietet Ascentis Express die hohe Geschwindigkeit und hohe Effizienz der Sub-2 μm Partikel, jedoch bei etwa halbem Gegendruck bei gleicher Säulenlänge. Dieser geringere Druck bedeutet, dass Ascentis Express sowohl auf konventionellen HPLC- und LC-MS-Systemen als auch auf Mitteldruck-, UPLC™- und anderen Ultra-Hochdruck-Systemen betrieben werden kann. Zusätzliche Quellen |