Abklatschplatten und Eintauchnährböden
Abklatschplatten und Eintauchnährböden
Abklatschplatten erhältlich in Blisterpackung, doppelt oder dreifach verpackt, komplett mit Eintauchnährböden, alle gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Verfügbar mit TLHTh-Neutralisator (Tween, Lecithin, Histidin, Thiosulfat) sowie einem Bestrahlungszertifikat.
Platten sind für aktive oder passive Luftüberwachung bestrahlt. Sie werden in Blisterpackung oder klassischer Verpackung mit den Eintauchnährböden geliefert, alle gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.