PerfectBlue™ Horizontale und Vertikale Gelelektrophoresekammern
3 Jahre Garantie!
PerfectBlue™ Horizontale und Vertikale Gelelektrophoresekammern
Für höchste Ansprüche an Qualität, Sicherheit und Trennergebnisse
  • Exzellente Trennergebnisse und kürzeste Laufzeiten
  • Einfachste Handhabung
  • Robuste Konstruktion, aus CNC-gefrästem, 6 mm starkem Acrylglas
  • Lieferung der Vertikalen PerfectBlue™ Twin Doppelgelsysteme inkl. Kämmen, Spacern, Glasplatten und Gießbasis
  • Lieferung der Horizontalen PerfectBlue™ Minigelsysteme inkl. Gelträger, Gummidichtungen und 2 Kämmen nach Wahl
Beschreibung Für Gelgröße Best.-Nr. Promo price Quantity
Doppelgelsystem Twin S 10 x 10 cm 700-0436DE
Doppelgelsystem Twin ExW S 20 x 10 cm 700-0438DE
Doppelgelsystem Twin M 16 x 14 cm 700-0440DE
Doppelgelsystem Twin L 20 x 20 cm 700-0441DE
PerfectBlue™ Mini S 7 x 8 cm 700-0444DE
PerfectBlue™ Mini M 9 x 11 cm 700-0434DE
PerfectBlue™ Mini L 12 x 14 cm 700-0445DE