Häufig gestellte Fragen zu Durchflussmessern
Durchflussmesser für den Einmalgebrauch
  1. Wie funktionieren die Masterflex® Durchflussmesser?
  2. Welcher Sensortyp für den Einmalgebrauch ist für meine Anwendung am besten geeignet?
  3. Welches Genauigkeitsniveau kann ich mit jedem Sensortyp erwarten?
  4. Können diese Sensoren mit undurchsichtigen Schläuchen und Arbeitsflüssigkeiten verwendet werden?
  5. Wie kommunizieren diese Sensoren mit meinem System?
Differenzdruck-Durchflussmesser
  1. Wie funktioniert ein Differenzdruck-Durchflussmesser?
  2. Brauche ich einen Filter?
  3. Kann ein Differenzdruck-Durchflussmesser mit turbulenten Strömungen umgehen?
  4. Mein Gas ist nicht auf Strömungstemperatur oder die Temperatur ändert sich – wird die Messung trotzdem funktionieren?
  5. Was sind die Vorteile eines Differenzdruck-Durchflussmessers?
  6. Wo liegen die Grenzen bei der Verwendung eines Differenzdruck-Durchflussmessers?
Doppler-Durchflussmesser
  1. Wie funktioniert ein Doppler-Durchflussmesser?
  2. Kann ich einen Doppler-Durchflussmesser mit Flüssigkeiten verwenden, die Partikel enthalten?
  3. Einige Durchflussmesser messen in Geschwindigkeit (ft./sec). Wie kann ich diese Messwerte in Volumen/Zeit umrechnen?
  4. Was, wenn meine Flüssigkeit kein Wasser ist?
  5. Beeinflusst die Isolierung/Dicke der Rohre meine Messung?
  6. Muss ein Doppler-Durchflussmesser fest installiert werden?
  7. Benötigt ein Doppler-Durchflussmesser eine Mindestlänge für ein gerade verlaufendes Rohr?
  8. Was sind die Vorteile der Verwendung eines Doppler-Durchflussmessers?
  9. Was sind die Einschränkungen bei der Verwendung eines Doppler-Durchflussmessers?
Massen-Durchflussmesser
  1. Wie funktioniert ein Massen-Durchflussmesser?
  2. Kann ein Massen-Durchflussmesser die Gesamtmenge an Gas anzeigen?
  3. Kann ich einen Massen-Durchflussmesser für mein eigenes Gasgemisch kalibrieren?
  4. Brauche ich einen Filter?
  5. Was sind die Vorteile der Verwendung eines Massen-Durchflussmessers?
  6. Wo liegen die Grenzen bei der Verwendung eines Massen-Durchflussmessers?
Schaufelrad-Durchflussmesser
  1. Wie funktioniert ein Schaufelrad-Durchflussmesser?
  2. Was, wenn meine Flüssigkeit schaumig oder turbulent ist?
  3. Wie lang muss mein gerader Rohrabschnitt sein?
  4. Was benötige ich für ein Schaufelradsystem?
  5. Mein Messgerät zeigt in GPM an – die Durchflusssensoren sind jedoch in ft/sec. Woher weiß ich, welcher Sensor für meinen Durchfluss geeignet ist?
  6. Was muss ich bei der Bestellung über mein System wissen?
  7. Was sind die Vorteile eines Schaufelrad-Durchflussmessers?
  8. Was sind die Einschränkungen bei der Verwendung eines Schaufelrad-Durchflussmessers?
Turbinen-Durchflussmesser
  1. Wie funktioniert ein Turbinen-Durchflussmesser?
  2. Kann ich einen Turbinen-Durchflussmesser für kleine Partikel verwenden?
  3. Ist ein Mindestabstand vor dem Sensor erforderlich?
  4. Was, wenn meine Flüssigkeit Luft enthält?
  5. Was sind die Vorteile eines Turbinen-Durchflussmessers?
  6. Was sind die Einschränkungen bei der Verwendung eines Turbinen-Durchflussmessers?
Durchflussmesser mit variabler Fläche/Rotameter
  1. Wie funktioniert ein Rotameter?
  2. Wo lese ich die Werte ab?
  3. Was ist der Unterschied zwischen korrelierten und direkt ablesenden Rotametern?
  4. Was, wenn ich ein anderes Gas oder eine andere Flüssigkeit als Wasser oder Luft verwende? Was, wenn ich destilliertes Wasser verwende?
  5. Kann ich einen Rotameter in einer Vakuumanwendung oder mit Gegendruck verwenden?
  6. Kann ich einen Durchflussmesser zur Messung verschiedener Durchflussraten verwenden?
  7. Was sind die Unterschiede zwischen einem 150-mm- und einem 65-mm-Durchflussmesser?
  8. Muss ein Rotameter vertikal montiert werden?
  9. Welchen Schwimmer habe ich?
  10. Was sind die Vorteile eines Schwebekörper-Durchflussmessers?
  11. Wo liegen die Grenzen bei der Verwendung eines Schwebekörper-Durchflussmessers?
Durchflussmesser für den Einmalgebrauch
1. Wie funktionieren Masterflex® Durchflussmesser?
Im Ultraschall-Durchflusssensor sind zwei Sätze von Piezosensoren in einer „X“-Konfiguration quer über den Schlauch, der die Arbeitsflüssigkeit führt, positioniert. Sie senden Ultraschallsignale in die Richtung gegen den Fluss sowie in Flussrichtung. Die Elektronik im Inneren des Sensors wandelt die Piezosignale in ein Durchflusssignal um. Der Sensor für den Einmalgebrauch enthält ein reibungsfreies Turbinenrad, das extrem schnell auf Veränderungen des Flüssigkeitsstroms reagiert, der durch es hindurchfließt. Ein kontinuierlicher IR-Strahl wird von den sich drehenden Turbinenschaufeln reflektiert und erzeugt ein gepulstes IR-Signal, das proportional zur Durchflussrate des Mediums ist. Jeder Sensor ist so kalibriert, dass er die Durchflussrate mit einer Genauigkeit von mindestens 1 % anzeigt.
2. Welcher Sensortyp für den Einmalgebrauch ist für meine Anwendung am besten geeignet?
Wenn Sie einen hochpräzisen Durchflusssensor mit sehr niedrigen Betriebskosten suchen, der mit Flüssigkeiten unter 20 cp arbeitet, dann sind die Masterflex Durchflusssensoren für den Einmalgebrauch mit einer Genauigkeit von 1 % eine ausgezeichnete Wahl. Wenn eine hohe Genauigkeit erforderlich ist und Sie die Sensoren ohne CIP wiederverwenden möchten oder Sie eine viskose Arbeitsflüssigkeit haben, dann ist der Masterflex Ultraschallsensor mit seiner Genauigkeit von 2 % und seinem breiten Viskositätsbereich besser geeignet.
3. Welches Genauigkeitsniveau kann ich mit jedem Sensortyp erwarten?
Die Ultraschallsensoren haben eine Genauigkeit von 2 % bis zu Durchflussraten von 30 ml/min und sind auf platingehärtetes Masterflex Silikon kalibriert. Der Sensor funktioniert auch mit anderen Rohrtypen, selbst wenn diese undurchsichtig sind, die besten Ergebnisse werden jedoch mit Masterflex platingehärtetem Silikon erzielt.
Die Sensoren für den Einmalgebrauch sind bis zu einer Durchflussrate von 20 ml/min auf 1 % genau. Die leichte Turbinenschaufel mit Rubinlager reagiert extrem gut auf Durchfluss, solange die Viskosität unter 20 cp liegt. Flüssigkeiten mit höherer Viskosität beeinträchtigen die Genauigkeit, sodass bei höherer Viskosität andere Optionen erforderlich sind.
4. Können diese Sensoren mit undurchsichtigen Schläuchen und Arbeitsflüssigkeiten verwendet werden?
Sowohl die Masterflex® Ultraschall- als auch die Sensoren für den Einmalgebrauch können mit undurchsichtigen Schläuchen und Arbeitsflüssigkeiten verwendet werden. Die Kalibrierung des Ultraschallsensors sollte überprüft und gegebenenfalls für die Arbeitsflüssigkeit angepasst werden, wenn diese von platingehärtetem Silikon abweicht. Außerdem ist es wichtig, dass die Arbeitsflüssigkeit eine Viskosität von unter 20 cp hat, um mit dem Sensor für den Einmalgebrauch zu funktionieren.
5. Wie kommunizieren diese Sensoren mit meinem System?
Der Ultraschallsensor verfügt über Die Ausgangsoptionen RS485, 4–20 mA, 0–20 kHz sowie PNP-NPN-Push-Pull, die in jedem Sensor angelegt sind, sodass keine zusätzlichen Signalaufbereitungselemente erforderlich sind, um den Sensor mit einem Steuereingang zu verbinden.
Die Einwegsensoren geben einen Frequenzimpuls aus, der proportional zur Durchflussrate ist. Wenn sie an das optionale Scanner-Zubehör angeschlossen sind, werden die Kalibrierungsdaten für den Sensor automatisch erfasst und der Scanner-Ausgang erzeugt automatisch die korrekte Ausgabe für Ihren Steuereingang.
Differenzdruck-Durchflussmesser
1. Wie funktionieren Masterflex® Differenzdruck-Durchflussmesser?
Wenn Wasser oder Gas durch den Einlass des Messgeräts eintritt, wird ein Druckabfall erzeugt. Die Flüssigkeit wird gezwungen, dünne laminare Ströme zu bilden, die in parallelen Bahnen zwischen internen Platten oder Kapillarschläuchen fließen. Der Druckunterschied, der durch den Flüssigkeitswiderstand entsteht, wird von einem Differenzdrucksensor gemessen, der mit der oberen Platte verbunden ist. Der Differenzdruck von einem Ende der laminaren Strömungsplatten zum anderen Ende ist linear und proportional zur Durchflussrate der Flüssigkeit oder des Gases.
2. Brauche ich einen Filter?
Um zu verhindern, dass Verunreinigungen das Laminarelement verstopfen, wird ein 50-μm-Filter empfohlen.
3. Kann ein Differenzdruck-Durchflussmesser mit turbulenten Strömungen umgehen?
Ja; obwohl die Messgeräte unidirektional sind, ist ein gerader Verlauf von Schläuchen oder Rohren nicht erforderlich.
4. Mein Gas ist nicht auf Strömungstemperatur oder die Temperatur ändert sich – wird die Messung trotzdem funktionieren?
Einige nicht-thermische Massen-Durchflussmesser sind für schwankende Strömungstemperaturen oder -drücke erhältlich. Diese Messgeräte werden automatisch auf Strömungstemperatur korrigiert.
5. Welche Vorteile hat die Verwendung eines Differenzial-Durchflussmessers?
– kann mit Gasen und Flüssigkeiten mit geringem Durchfluss umgehen
– verfügt über ein Ausgangssignal zum Summieren
– verfügt über einen Schalter für verschiedene Gase
6. Was sind die Einschränkungen bei der Verwendung eines Differenzial-Durchflussmessers?
– nur zur Verwendung mit sauberen Flüssigkeiten
– maximale Flüssigkeitsviskosität von 5 cps
Doppler-Durchflussmesser
1. Wie funktioniert ein Doppler-Durchflussmesser?
Ein Hochfrequenzsignal wird durch die Wand des Rohrs in die Flüssigkeit projiziert. Das Signal wird von Verunreinigungen in der Flüssigkeit, wie z. B. Luftblasen oder Partikeln, reflektiert und an den Empfänger zurückgesendet. Die Frequenzdifferenz zwischen dem gesendeten und dem empfangenen Signal ist direkt proportional zur Fließgeschwindigkeit der Flüssigkeit.
2. Kann ich einen Doppler-Durchflussmesser mit Partikeln verwenden?
Ja. Um einen Doppler-Durchflussmesser verwenden zu können, muss die Flüssigkeit Partikel oder Blasen enthalten. Die meisten erfordern Partikel mit einer Mindestgröße von 25 ppm oder 30 μm; informieren Sie sich bei jedem Doppler-Durchflussmesser über die spezifischen Anforderungen an die Partikelgröße.
3. Einige Durchflussmesser messen in Geschwindigkeit (ft/sec). Wie kann ich diese Messwerte in Volumen/Zeit umrechnen?
GPM = 2,45 * (ID in Zoll)² * (GESCHWINDIGKEIT in ft/sec)
GPM = Gallonen pro Minute
ID = Innendurchmesser des Rohrs in Zoll.
Diese Formel bezieht sich auf Wasser – sie berücksichtigt weder Viskosität noch Temperatur oder Druck. Temperatur, Viskosität und Druck haben jedoch keinen Einfluss auf die Doppler-Durchflussmessung.
4. Was, wenn meine Flüssigkeit kein Wasser ist?
Die Schallgeschwindigkeit durch Wasser beträgt etwa 1470 ft/sec. Die meisten Geräte sind für diese Geschwindigkeit kalibriert. Sie können auch andere Flüssigkeiten verwenden, aber Ihr Gerät sollte dann neu kalibriert werden.
5. Beeinflusst die Isolierung/Dicke der Rohre meine Messung?
Ja. Die Isolierung sollte vor der Montage des Sensors entfernt werden.
6. Muss ein Doppler-Durchflussmesser fest installiert werden?
Nein. Da Doppler-Durchflussmesser den Durchfluss von außen messen, können die meisten leicht entfernt und transportiert werden.
7. Benötigt ein Doppler-Durchflussmesser eine Mindestlänge für ein gerade verlaufendes Rohr?
Ja. Doppler-Durchflussmesser benötigen ein gerade verlaufendes Rohr mit einer Länge von zehn Rohrdurchmessern von jedem Ventil, T-Stück, Krümmer, usw. aus. Doppler-Durchflussmesser erfordern außerdem einen Durchfluss, der dem vollen Rohrdurchmesser entspricht.
8. Was sind die Vorteile der Verwendung eines Doppler-Durchflussmessers?
– nicht-invasiv
– gut für Schlämme, belüftete Flüssigkeiten
– portabel
9. Was sind die Einschränkungen bei der Verwendung eines Doppler-Durchflussmessers?
– nicht geeignet für saubere Flüssigkeiten ohne Partikel
– erfordert einen geraden Rohrverlauf
Massen-Durchflussmesser
1. Wie funktioniert ein Massen-Durchflussmesser?
Ein Gasvolumen hat unter Standardbedingungen eine bekannte Masse. Wenn Druck und Temperatur angewendet werden, ändert sich das Volumen, aber die Masse bleibt konstant. Massen-Durchflussmesser messen den Durchfluss auf der Grundlage der molekularen Masse des Gases. Diese Messung ist unabhängig von Temperatur und Druck. Eine Technik zur Messung des Massendurchflusses besteht darin, einen Teil des Durchflusses durch einen Sensorschlauch zu leiten. In diesem Schlauch wird das Gas in einer Spule erhitzt und dann stromabwärts gemessen. Die Temperaturdifferenz steht in direktem Zusammenhang mit dem Massendurchfluss.
2. Kann ein Massen-Durchflussmesser die Gesamtmenge an Gas anzeigen?
Ja, die meisten Massen-Durchflussmesser haben Ausgänge von entweder 0–5 VDC oder 4–20 mA. Um die Gesamtakkumulation zu überwachen, schließen Sie einen Totalisator/Monitor mit einem entsprechenden Eingang (0–5 VDC oder 4–20 mA) an.
3. Kann ich einen Massen-Durchflussmesser für mein eigenes Gasgemisch kalibrieren?
Das ist möglich, solange das Gemisch nicht zu kompliziert ist. Kontaktieren Sie unsere Anwendungsabteilung für Preise und Verfügbarkeit von Gasgemisch-Kalibrierungen.
4. Brauche ich einen Filter?
Massen-Durchflussmesser benötigen saubere Gase. Im Allgemeinen erfordern alle Partikel, die größer als 50 μm sind, einen Filter vor dem Messgerät. Prüfen Sie jedes Messgerät auf spezifische Anforderungen.
5. Was sind die Vorteile der Verwendung eines Massen-Durchflussmessers?
– Sie können die Masse direkt messen
– sind für Anwendungen geeignet, bei denen die Temperatur des Gasstroms und die Leitungsdrücke schwanken.
6. Wo liegen die Grenzen bei der Verwendung eines Massen-Durchflussmessers?
– kalibriert auf einen bestimmten Gastyp
Schaufelrad-Durchflussmesser
1. Wie funktioniert ein Schaufelrad-Durchflussmesser?
An jedem Paddel des Sensors, der in die Flüssigkeit eingeführt wird, sind Magnete angebracht. Wenn sich das Flügelrad dreht, wird ein elektrischer Frequenzausgang erzeugt, der proportional zur Strömungsgeschwindigkeit ist.
2. Was, wenn meine Flüssigkeit schaumig oder turbulent ist?
Da diese Sensoren mit laminaren Strömungseigenschaften arbeiten, können schäumende oder turbulente Flüssigkeiten nicht genau gemessen werden. Die Sensoren müssen außerdem in einem geraden, voll durchströmten Rohrabschnitt installiert werden.
3. Wie lang muss mein gerader Rohrabschnitt sein?
Für Systeme ohne Biegungen oder Einschränkungen sollten Sie mindestens 15 Rohrdurchmesser stromaufwärts und 5 Rohrdurchmesser stromabwärts einplanen.
4. Was benötige ich für ein Schaufelradsystem?
a. Durchflusssensor
b. Rohrverschraubung
c. Messgerät oder Steuerung, um die Signale vom Sensor zu lesen und sie in GPM oder LPM anzugeben
5. Mein Messgerät zeigt in GPM an – die Durchflusssensoren sind jedoch in ft/sec. Woher weiß ich, welcher Sensor für meinen Durchfluss geeignet ist?
Um von Geschwindigkeit in Durchfluss umzurechnen, verwenden Sie die folgende Formel:
GPM = ft/sec x (ID)2 x 2,45
GPM = Gallonen pro Minute
ID = Innendurchmesser des Rohrs
Diese Formel gilt für Wasser – sie berücksichtigt weder Viskosität noch Temperatur oder Druck.
6. Was muss ich bei der Bestellung über mein System wissen?
Um Ihren Durchflussmesser korrekt kalibrieren zu können, benötigen wir folgende Angaben:
a. Art der Flüssigkeit
b. Erwartete Durchflussmenge
c. Maximale Flüssigkeitstemperatur und maximaler Systemdruck
d. Anteil an Schwebestoffen nach Volumen
e. Rohrgröße (ID), Material und Wandstärke (Plan)
7. Was sind die Vorteile eines Schaufelrad-Durchflussmessers?
– Gute Wiederholbarkeit
–geringer Druckabfall
– einfache Wartung
8. Was sind die Einschränkungen bei der Verwendung eines Schaufelrad-Durchflussmessers?
– Mindestanforderungen an die stromaufwärts/stromabwärts verlaufenden Rohrleitungen
– voll durchströmte Rohre.
Turbinen-Durchflussmesser
1. Wie funktioniert ein Turbinen-Durchflussmesser?
Wenn eine Flüssigkeit oder ein Gas durch die Turbine fließt, dreht sich ein Flügelrad, das von Infrarotstrahlen, photoelektrischen Sensoren oder Magneten erfasst wird. Anschließend wird ein elektrischer Impuls erzeugt, der in eine Frequenz umgewandelt wird, die proportional zur Durchflussrate ist.
2. Kann ich einen Turbinen-Durchflussmesser für kleine Partikel verwenden?
Nein. Turbinen-Durchflussmesser werden am besten mit sauberen, niedrigviskosen Flüssigkeiten verwendet.
3. Ist ein Mindestabstand vor dem Sensor erforderlich?
Um einen gleichmäßigen Durchflussquerschnitt zu erhalten, wird eine gerade Rohrlänge von mindestens dem 10-fachen Innendurchmesser des Messgeräts stromaufwärts und mindestens dem 5-fachen Innendurchmesser des Messgeräts stromabwärts des Sensors empfohlen. Prüfen Sie jeden Durchflussmesser auf spezifische Anforderungen.
4. Was, wenn meine Flüssigkeit Luft enthält?
Einige Turbinen-Durchflussmesser können auch mit Luft verwendet werden. Wenn sich jedoch Luftblasen oder Dampftaschen in der Flüssigkeit befinden, wird die Messung ungenau. Es sollte eine laminare (stabile) Strömung durch den Querschnitt des Rohrs vorhanden sein.
5. Was sind die Vorteile eines Turbinen-Durchflussmessers?
– Gute Genauigkeit bei Flüssigkeiten
– Einfache Installation und Wartung
– Signalausgang für Totalisierung
– Niedrige Durchflussraten möglich
6. Was sind die Einschränkungen bei der Verwendung eines Turbinen-Durchflussmessers?
– empfindlich gegenüber Veränderungen in der Viskosität
– gerade Rohrleitung erforderlich
– nur saubere Flüssigkeiten und Gase
Durchflussmesser mit variabler Fläche/Rotameter
1. Wie funktioniert ein Rotameter?
Rotameter oder Schwebekörper-Durchflussmesser arbeiten nach dem Prinzip, dass die Veränderung der Fläche des Durchflusses, die erforderlich ist, um eine konstante Druckdifferenz zu erzeugen, proportional zur Durchflussmenge ist. Die fließende Flüssigkeit tritt unten in den Zähler ein, fließt durch einen Messschlauch nach oben, um den Schwebekörper herum und tritt oben wieder aus. Die Durchflussmenge wird abgelesen, indem man die Position des Schwebekörpers gegen die kalibrierte Skala auf dem Glas misst.
2. Wo lese ich die Werte ab?
Bei diesen Durchflussmessern wird die Messung in der Mitte des Schwebekörpers vorgenommen. Es wird empfohlen, den Schwebekörper in Augenhöhe zu halten, um Ablesefehler zu minimieren.
3. Was ist der Unterschied zwischen korrelierten und direkt ablesenden Rotametern?
Ein direkt ablesbarer Durchflussmesser zeigt die Durchflussmenge auf seiner Skala in bestimmten technischen Einheiten an (z. B. ml/min oder scfh). Direkt ablesbare Skalen sind für ein bestimmtes Gas oder eine Flüssigkeit bei einer bestimmten Temperatur und einem bestimmten Druck ausgelegt. Ein direkt ablesbarer Durchflussmesser ist zwar bequemer als ein korrelierter Durchflussmesser, aber weniger genau und in seinen Anwendungsmöglichkeiten begrenzt.
Ein korrelierter Durchflussmesser wird entweder auf einer Länge von 65 mm oder 150 mm skaliert, von der der Messwert genommen wird. Dieser Messwert wird anschließend mit einer Korrelationstabelle für ein bestimmtes Gas oder eine bestimmte Flüssigkeit verglichen. Daraus ergibt sich der tatsächliche Durchfluss in technischen Einheiten. Ein korrelierter Durchflussmesser kann für eine Vielzahl von Flüssigkeiten oder Gasen verwendet werden.
4. Was, wenn ich ein anderes Gas oder eine andere Flüssigkeit als Wasser oder Luft verwende? Was, wenn ich destilliertes Wasser verwende?
Wenn Sie einen korrelierten Durchflussmesser besitzen, geben Sie die Schlauchnummer und die Art des Schwebekörpers an und wir können Ihnen eine Korrelationstabelle für die in unserem Katalog beworbenen Gase zufaxen. Wir verfügen außerdem über eine begrenzte Anzahl von nicht beworbenen Gaskorrelationen.
Für destilliertes Wasser verwenden Sie bitte die Korrelationstabelle für Wasser.
5. Kann ich einen Rotameter in einer Vakuumanwendung oder mit Gegendruck verwenden?
Ja, wenn Sie ein Ventil haben, muss es jedoch am Auslass (oben am Durchflussmesser) angebracht werden. Dazu drehen Sie zunächst den Schlauch im Inneren des Rahmens und anschließend den Rahmen um. In dieser Position sollte der Schlauch aus der ursprünglichen Perspektive korrekt abgelesen werden und das Ventil sollte sich am Auslass bzw. oben auf dem Durchflussmesser befinden. Dies ermöglicht eine korrekte Kontrolle des Vakuums.
6. Kann ich einen Durchflussmesser zur Messung verschiedener Durchflussraten verwenden?
Ja. Wenn ein korrelierter Durchflussschlauch verwendet wird, können verschiedene Durchflussraten durch die Verwendung verschiedener Schwebekörper erreicht werden, z. B. Karbol, Edelstahl, Glas oder Saphir.
7. Was sind die Unterschiede zwischen einem 150-mm- und einem 65-mm-Durchflussmesser?
Ein 150-mm-Durchflussmesser hat eine Skalenlänge von 150 mm und ist entsprechend skaliert. Er bietet eine bessere Auflösung als der wirtschaftlichere 65-mm-Durchflussmesser.
8. Muss ein Rotameter vertikal montiert werden?
Im Allgemeinen müssen Rotameter vertikal montiert werden, da sich der Schwebekörper im Flüssigkeitsstrom zentrieren muss. Bei hohen Durchflussraten nimmt der Schwebekörper eine Position in Richtung der Spitze des Messschlauchs ein und bei niedrigen Durchflussraten positioniert er sich tiefer im Schlauch. Einige unserer Rotameter haben federbelastete Schwebekörper und können daher in jeder beliebigen Ausrichtung montiert werden.
9. Welchen Schwimmer habe ich?
Schwimmer aus Glas sind schwarz, während Schwimmer aus Saphir rot sind. Karbol-Schwimmer und Schwimmer aus Edelstahl sehen beide metallisch aus, die Karbol-Schwimmer sind jedoch magnetisch.
10. Was sind die Vorteile eines Schwebekörper-Durchflussmessers?
– kostengünstig
– in gewisser Hinsicht selbstreinigend
– kein Strom erforderlich
– erhältlich in verschiedenen Materialien für chemische Kompatibilität
11. Wo liegen die Grenzen bei der Verwendung eines Schwebekörper-Durchflussmessers?
– kein Ausgang für die Datenübertragung
– empfindlich gegenüber unterschiedlichen Gasarten und Änderungen von Temperatur und Druck