Reduzieren von Pulsationen, Verdoppeln der Antriebsleistung und Verbessern der Genauigkeit mit Doppel-Y-Schlauchsätzen Doppel-Y-Schlauchsätze basieren auf zwei „Y“-Verbindungen, die zu einer Split-Channel-Schlauchkonfiguration zusammengefügt sind. Durch die Trennung der Kanäle können zwei Schlauchkanäle durch eine Pumpe geführt werden, wodurch der Durchfluss effektiv verdoppelt wird. Doppel-Y-Schlauchsysteme werden in der Regel entweder mit zwei gestapelten Pumpenköpfen oder einem speziell für Doppel-Y-Schlauchsysteme entwickelten Pumpenkopf verwendet. Während die Pumpe arbeitet, „zieht“ ein Kanal vom Vereinigungspunkt stromaufwärts, während der andere Kanal zum Vereinigungspunkt stromabwärts „drückt“ – im Wesentlichen wird der Flüssigkeitsweg „geteilt“. Die Aufteilung des Flüssigkeitsweges ermöglicht nicht nur eine Verdoppelung der Pumpenleistung (wenn die Breite des Flüssigkeitsweges nicht verringert wird), sondern kann auch die Pulsation stromabwärts stark verringern und gleichzeitig die Genauigkeit der Befüllung erhöhen. Darüber hinaus ist das Hinzufügen eines zusätzlichen Kanals zu einem Pumpenantrieb sehr einfach und erfordert keine zusätzlichen Steckdosen.  Masterflex® Doppel-Y-Schlauchsätze Masterflex Doppel-Y-Schlauchsätze können die Durchflussraten verdoppeln und gleichzeitig die Pulsation um bis zu 90 Prozent reduzieren, was zu einer höheren Durchflussgenauigkeit führt. Dies kann durch Versetzen der Rotoren in jedem Kanal erreicht werden und führt zu dem grünen Durchflussmuster im Diagramm (siehe rechts). Ein Kanal saugt Flüssigkeit an, während der andere sie gleichzeitig ausstößt, was zu einem gleichmäßigeren Fluss führt, wenn sich die Kanäle stromabwärts vereinigen. Die Verringerung der Pulsation ist ideal, wenn Schaumbildung oder Druckempfindlichkeit ein Problem darstellen (z. B. bei einigen Flüssigkeitssensoren) oder die Füllgenauigkeit verbessert werden soll. Durch den Versatz der Rollen wird auch das Volumen der Flüssigkeitstaschen, die stromabwärts zu beobachten sind, effektiv reduziert, was eine höhere Auflösung und Wiederholbarkeit der befüllten Volumina und eine Verringerung des potenziellen Abfallaufkommens durch Überschuss bedeutet.  Alternativ können die mechanischen Scherkräfte, die durch wiederholte Verstopfungen entstehen, reduziert werden, indem der Antrieb mit der gleichen Volumenleistung, aber mit einer geringeren Drehzahl betrieben wird. Bei zwei Pumpenkanälen verdoppelt sich die Leistung, sodass bei halber Drehzahl derselbe Durchfluss wie bei normalem Betrieb eines Pumpenkopfes erzielt wird. Durch die Verringerung der Drehzahl wird auch die auf die Flüssigkeit einwirkende Gesamtscherkraft reduziert. Dies ist vorteilhaft für lebende Zellen, große Moleküle, andere biologische Stoffe, einige Schlämme oder andere Flüssigkeiten, die weiche oder harte Partikel unterschiedlicher Größe enthalten (natürlich kleiner als die Innenbohrung des Schlauchs). Zu berücksichtigende Optionen bei der Vergrößerung der Kanäle mit einem Antrieb Masterflex bietet mehrere Möglichkeiten, die Anzahl der aktiven Pumpenkanäle mit einem Antrieb zu erhöhen. Stellen Sie zunächst sicher, dass der Masterflex Antrieb das erforderliche Drehmoment für zwei – oder vier – Kanäle auf einmal bewältigen kann. Dies lässt sich am einfachsten anhand der maximalen Drehzahl von Masterflex L/S® Antrieben feststellen. Wenn seine maximale Drehzahl 100 U/min beträgt, kann ein Antrieb bis zu vier Pumpenköpfe bedienen. Wenn er mit bis zu 600 U/min läuft, kann ein Antrieb zwei Pumpenköpfe bedienen. Masterflex I/P® Antriebe können bis zu zwei Kanäle antreiben. Gestapelte Pumpenköpfe Verwenden Sie Masterflex Doppel-Y-Schläuche mit den versetzten Rollen von zwei gestapelten Masterflex L/S Easy-Load®, Easy-Load II oder I/P Easy-Load Pumpenköpfen, um die Pulsation zu reduzieren und die Genauigkeit beim peristaltischen Befüllen zu verbessern. Wenn diese Köpfe gestapelt werden, sind die Rollensätze in benachbarten Köpfen versetzt. Während die eine Rolle die Flüssigkeit durch einen Kanal des Doppel-Y-Schlauchs zieht, drückt die andere die Flüssigkeit durch den anderen Kanal. Dies führt zu einem insgesamt gleichmäßigeren Durchfluss (wie oben beschrieben), da die Ziehvorgänge zwischen den Flüssigkeitstaschen in einer Peristaltikpumpe stromabwärts durch den anderen Flüssigkeitskanal kompensiert werden. Masterflex UltraPharm™ Pumpenkopf  Eine höhere Dosier- und Befüllungsgenauigkeit ist in vielen Bioprozessanwendungen von entscheidender Bedeutung. Eine weitere Option ist der Masterflex UltraPharm Pumpenkopf. Der Masterflex UltraPharm Pumpenkopf ist mit versetzten Rollen und einem Planetengetriebe mit proprietären Masterflex L/S Doppel-Y-Schlauchsätzen ausgestattet und erzeugt einen sanften und pulsationsarmen Pumpvorgang, der zu einer hochpräzisen Dosierung und Durchflussmenge führt, um die größtmögliche Produktintegrität und Gleichmäßigkeit zu gewährleisten. Der Masterflex UltraPharm Pumpenkopf ist autoklavierbar und je nach Anwendungsanforderungen in Aluminium oder Edelstahl 316 erhältlich. Masterflex L/S Zweikanal-Easy-Load II Pumpenköpfe  Sie können auch den Masterflex L/S Easy-Load II Zweikanal-Pumpenkopf verwenden, um Ihre Förderleistung zu verdoppeln*. Allerdings wird der Schlauch in beiden Kanälen mit derselben Rolle verschlossen, sodass die Pulsation nicht so stark reduziert wird wie bei der Verwendung von gestapelten Pumpenköpfen oder dem L/S UltraPharm Pumpenkopf. Um zwei synchrone Kanäle zu pumpen, ist eine ordnungsgemäße Rückhaltung erforderlich, die die Verwendung von Schläuchen derselben Größe in jedem Kanal erfordert. Diese Pumpenköpfe eignen sich für die vier L/S Precision Schlauchgrößen L/S 13, L/S 14, L/S 16 und L/S 25. Sie können Flussraten von 0,06 bis 1000 ml/min erreichen – die Flussrate hängt von der Antriebsdrehzahl und der Schlauchgröße ab. * Nicht für alle L/S-Schlauchgrößen geeignet. Die bequemste Option für Doppel-Y-Schlauchsätze Die bequemste Art, Doppel-Y-Schlauchsätze zu erhalten, ist der Kauf von Masterflex Doppel-Y-Schlauch-Baugruppen. Diese sind direkt aus der Verpackung gebrauchsfertig und ersparen den Zeit- und Kostenaufwand für die Herstellung von Schlauchsätzen im eigenen Haus. Bei Bedarf sind außerdem vorsterilisierte Schläuche erhältlich. Jede Formulierung übertrifft die Anforderungen der FDA und der USP Class VI und erfüllt die USP Class V (extrahierbare Stoffe). Die Schläuche werden nach pharmazeutischen cGMPs hergestellt, sind autoklavierbar und in verschiedenen Längen und Größen erhältlich. Weitere Informationen über Doppel-Y-Schläuche finden Sie in unserem vollständigen Produktsortiment. |