Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Coomassie® Brillantblau R 250, ultrarein

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


0472-10GEA 130 EUR InStock
0472-10G 0472-25G 0472-50G
Coomassie® Brillantblau R 250, ultrarein
Coomassie® Brillantblau R 250
Allgemein übliches Färbemittel für den Nachweis von Proteinbanden nach der Elektrophorese.


Formel: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
MW: 825.98 g/mol
Melting Pt: 174…180 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041762
CAS-Nummer: 6104-59-2
EINECS: 228-060-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Dye content (dry basis) ≥65 %
Em (550 nm, water, dry basis) ≥33000
Loss on drying ≤5.0%
Solubility (0.020 g/l, water) Pass

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..