Sporen-Suspension, Bacillus subtilis (BGA)
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.10649.0001
1.10649.0001EA 146 EUR InStock
1.10649.0001
Sporen-Suspension, Bacillus subtilis (BGA)
Mikrobiologische Testsysteme Antibiotika-Tests
Bacillus subtilis (BGA) Sporen-Suspension wird mit dem Nährmedientest-Agar (pH 6,0) für den Hemmstofftest, Best.-Nr. 1.10663.0500, und Test-Agar (pH 8,0) für den Hemmstofftest, Best.-Nr. 1.10664.0500, zum Nachweis antimikrobieller Inhibitoren in Fleisch durch Routineverfahren verwendet. Der Test wird als Agar-Diffusionstest durchgeführt. Die Sporen von Bacillus subtilis (BGA) werden als Testorganismen verwendet.
  • Inhibitoren hemmen das Wachstum der Testbakterien.
  • Die Wachstumshemmung wird durch Hemmzonen angezeigt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge