ADCY5 POLYCLONAL ANTIBODY, AF350 1 * 100 µl
Lieferant: BIOSS INC
ADCY5 POLYCLONAL ANTIBODY, ALEXA FLUOR 350 CONJUGATED, HOST: RABBIT, CROSS REACTIVE SPECIES: HUMAN, MOUSE, RAT, APPLICATION: IF(IHC -P), CONCENTRATION: 1UG/UL, VOLUME: 100UL 1 * 100 l
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
ADCY5 POLYCLONAL ANTIBODY, AF350 1 * 100 µl BOSSBS-3922R-A350 1 * 100 µl
Hersteller-Artikelnummer:: BS-3922R-A350
Lokale Artikelnummer:: BOSSBS-3922R-A350
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder