Human IRAK-M peptide (16 aa near C-terminus)
Lieferant: PROSCI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2355P
PRSI2355PEA 122 EUR InStock
PRSI2355P
Human IRAK-M peptide (16 aa near C-terminus)
Proteine und Peptide
IRAK-M peptide is used for blocking the activity of IRAK-M antibody.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge