Reinraum-Luft-Desinfektion
Luft-Desinfektion ist eine schnelle und effiziente Methode zur Dekontamination sämtlicher - auch schwer zugänglicher Flächen im Reinraum. Erspart langwierige und aufwändige Arbeiten wie das Abwischen von Oberflächen oder evtl. Nachreinigung, bei gleichzeitiger Veringerung des Risikos menschlicher Fehler.
Die Luftdesinfektion kann nicht durchgeführt werden, wenn sich Menschen oder Tiere in der Räumlichkeit aufhalten. Daher wird sie meist automatisch und nachts und eher in regelmäßigen Intervallen als sporizide Desinfektion und nicht täglich ausgeführt. Bei der Luftdesinfektion müssen Gerät und Desinfektionsmittel als ein zusammenhängendes System betrachtet werden, da die Kombination unterschiedlicher Geräte und Desinfektionsmittel unzuverlässige oder sogar ineffiziente Ergebnisse liefern würde. Es sind mehrere Technologien, mit verschiedenen Komplexitätsstufen und zu unterschiedlichen finanzielle Aufwändeam Markt erhältlich. Da die Desinfektion unserer Meinung nach in der Hand der Endbenutzer bleiben sollte, machen wir lediglich Vorschläge zu Systemen, die erschwinglich genug sind, dass der Endbenutzer sie erwerben kann, aber auch einfach genug sind, damit der Endbenutzer sie selbst nach einer kurzen Einführung bedienen kann. |