Thermoreaktoren
Thermoreaktoren
Schnellaufschluss von CSB und TOC.
3 Modelle:
  • TR 320: Grundmodell für 12 Küvetten und 7 vorgespeicherte Temperaturprogramme
  • TR 420: Aufnahme von 24 Küvetten, zusätzliche 8 vom Benutzer definierte Programme
  • TR 620: Aufnahme von zusätzlichen 2x 12 Küvetten mit 2 Temperaturzonen