Leberlysat (0 Tage alt)
Lieferant: ProSci
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PRSI1404-0EA 0 EUR InStock
PRSI1404-0
Leberlysat (0 Tage alt)
Zellen
Lebergewebelysat (0 Tage alt) wurde durch Homogenisierung in modifiziertem RIPA-Puffer (150 mM Natriumchlorid, 50 mM Tris-HCl, pH 7,4, 1 mM Ethylendiamintetraessigsäure, 1 mM Phenylmethylsulfonylfluorid, 1% Triton X-100, 1% Natriumdesoxycholsäure, 0,1% Natriumdodecylsulfat, 5 μg/ml Aprotinin, 5 μg/ml Leupeptin) hergestellt.
Gewebe- und Zelltrümmer wurden durch Zentrifugation entfernt. Die Proteinkonzentration wurde mit einem Bio-Rad-Proteinassay bestimmt. Das Produkt wurde 5 Minuten lang in 1 × SDS-Probenpuffer (50 mM Tris-HCl pH 6,8, 12,5% Glycerin, 1% Natriumdodecylsulfat, 0,01% Bromphenolblau) gekocht. mit 5% β-Mercaptoethanol.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge