Coomassie® Brillantblau R 250
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
17525.01 17525.02
SERA17525.01EA 58.2 EUR InStock
SERA17525.01 SERA17525.02
Coomassie® Brillantblau R 250
Coomassie® Brillantblau R 250
Formel: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
Melting Pt: 174…180 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041762
CAS-Nummer: 6104-59-2
EINECS: 228-060-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge