4-Brom-6-methyl-2-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2223-5G HC-2223-1G
COBBHC-2223-5GEA 595 EUR InStock
COBBHC-2223-5G COBBHC-2223-1G
4-Brom-6-methyl-2-(trifluormethyl)chinolin
4-Bromo-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₇BrF₃N
MDL Number: MFCD11855862
CAS-Nummer: 18706-27-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge