Reinraum-Sit-over-Bänke
Reinraum-Sit-over-Bänke
Sit-over-Bänke dienen als funktionale Barriere zur Trennung verschiedener Bereiche und ermöglichen Mitarbeitern das kontrollierte Betreten und Verlassen von Reinräumen und kontrollierten Umgebungen bei nur geringem Partikeleintrag. Die Straßenschuhe finden Platz in den Schuhfächern der Sit-over-Bänke, die Reinraummitarbeiter können anschließend ihre Beine im Sitzen über die Bank auf die „reine“ Seite heben.
Mit reinraumgerechter Sitzfläche aus Edelstahl, wahlweise auch aus Polyethylen oder Polypropylen. Mit oder ohne Schuhfächer erhältlich.
Mit Nummerierung für personenbezogene Zuordnung der Fächer. Auch aus melaminharz-beschichteter Spanplatten erhältlich.