Reinraum-Tische
Reinraum-Tische
Die elektrisch leitfähigen Edelstahl-Tische besitzen eine weitgehend geschlossene Oberfläche in den vertikalen Säulen sowie eine perforierte Oberfläche in den horizontalen Flächen. Hierdurch werden Störungen der vertikalen Laminarströmung vermindert. Einfache Reinigung und leichter Transport. Die Lochungen haben einen Durchmesser von 8-10 mm und sind oben und unten entgratet. 
Höhenverstellbare Reinraum - Edelstahltische gewährleisten eine komfortable, und ergonomische Arbeitsumgebung
Tische aus verchromtem Stahl, aus melaminharzbeschichteten Spanplatten oder aus Kunststoff sind ebenfalls erhältlich.
Interaktive Arbeitsfläche 'BlauTouch'
Dieser innovative Arbeitstisch verfügt über eine untrareine Technologie gemäß den GMP-Richtlinien speziell für Reinräume und kontrollierte Bereiche. Er ermöglicht die Nutzung eines Computers ohne das Kontaminationsrisiko, das von Computertastaturen und -mäusen ausgeht. Die Arbeitsfläche aus Hartglas mit einem System zur Berührungserkennung lässt sich leicht reinigen und desinfizieren.
BlauTouch