Quantus Mäntel
Quantus Mäntel
Merkmale:
  • Kappnähte zur dichten Nahtabdeckung am gesamten Bekleidungsteil
  • Mit Druckknopfleiste in Front
  • Stehkragen mit Druckknopfverschluss
  • Komfortabler Raglan-Ärmelschnitt
  • Antistatische Trikotmanschetten
  • Clipbandvorrichtung und Clipband aus weißem PES-Fertigband
  • Brusttasche (links)
  • Zwei Hüfttaschen
  • Eingenähter Kragenspiegel mit Etikett
  • Aufhänglasche am Kragen 
Größen: XXS – XXXL
Optionen:
  • 2-Wege-Reißverschluss vorne (doppelt abgedeckt) (Modell Quantus Control)
  • Beide Varianten (Druckknopfverschluss, Reißverschluss) auch ohne Taschen erhältlich
  • Clipband aus Reinraumstoff (bedruckt/unbedruckt)
  • Individuelle Aufdrucke: Firmenlogo, Name, Codierung etc.
  • Laschen zur Befestigung von Stiften, Mobiltelefonen, Identifikationsausweisen etc.
Kontaktieren Sie uns Contact us
Quantus – Ein optimales Gewebesystem
Quantus Modellkarte:
Mantel
Spezielle ESD-fähige Modelle
Auf Anfrage erhältlich.