Quantus – Überstiefel
Quantus – Überstiefel
Merkmale:
  • Reißverschluss in Front
  • Elastischer Gummizug hinten mit verstellbarem Druckknopfabschluss
  • Schnappverschluss über Spann
  • Hellgraue Kunststoffsohle (Maestro), mit hohem Sohlenrand (stabil, wasserdicht, autoklavierbar)
  • Polyesterbandverstärkung zwischen Sohle und Gewebe
  • Größen: S bis XL
Variationsmöglichkeiten:
  • PES-Bänder zum Binden auf Knie- und Knöchelhöhe
  • Zusätzlicher Schnappverschluss über Spannereich
Quantus® Überstiefel Plus Q-D
Merkmale:
  • Kunststoff-Reißverschluss, verdeckt und seitlich versetzt (nach außen)
  • Gamaschenabschluss oben, wird mittels PES-Band und Klemmschnalle justiert
  • Zwei Laschen als Einfädelhilfe für das abstehende PES-Band an der Gamaschenkante
  • Klemm-Schnappverschluss über Spann
  • Doppelte Verstärkung aus Oberstoff
  • Umrandungsverstärkung zwischen Sohle und Gewebe aus CONTROL Gewebe (weiß)
  • Hellgraue Nitril-Kunststoffsohle CRS-BA low (ergonomisch geformt, aufgerautes Profil, stabil, wasserdicht, autoklavierbar)
Kontaktieren Sie uns Contact us
Quantus-Modellkarte:
Überstiefel mit Bändern
Zwischengröße ML
Erhältlich für eine optimale Passform.
Quantus® Überstiefel Plus Q-D