Photometrische BSB-Methode
Photometrische BSB-Methode
Beim BSB-Test handelt es sich um einen photometrischen Küvettentest von Merck
  • Sicherheit mit kalibrierten und Standard-konformen Analyse-Reagenzien
  • Barcode-System ermöglicht schnelles und einfaches Arbeiten
  • Umfangreiche Dokumentation der Qualitätskontrolle für jeden Test
  • Die Analyse erfordert zwar immer noch eine 5-tägige Inkubation, jedoch mit weniger Arbeitsschritten als bei anderen Methoden