Workflow für den Fermentationsprozess in der Bioprozesstechnik
Belüftungsfilter
Viele biopharmazeutische Anwendungen erfordern den Einsatz von Belüftungsfiltern bei der Tankbelüftung. Im Allgemeinen werden diese Filter sterilisiert, um das Risiko einer Kontamination zu vermeiden. Die Filter dienen zudem als Druckstabilisator für die Tankumgebung.
Probenflasche
Zwischen den einzelnen Phasen der Arzneimittelherstellung wird das Produkt in Tanks, Behältern und Flaschen gelagert. Sie sind sterilisiert oder enthalten eine sterilisierte Barriere zwischen dem Behälter und dem Produkt (z. B. eine Tankauskleidung), um das Kontaminationsrisiko zu mindern. Die Tankanschlüsse werden entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Anwendung vorbestellt. Probenflaschen sind mit einem Belüftungsfilter ausgestattet, um zu verhindern, dass die Flasche während des Befüllens unter Druck gerät und eine Kreuzkontamination entsteht.