Workflow für den Gewinnungsprozess
Temperatursensoren
Mikrofiltration
Je nach Produktions- oder Labordurchsatz variiert die Kapazität des Filters und er fungiert als Grobfilter im Mikrobereich.
Ultrafiltration
Die Ultrafiltration ist einer der letzten Schritte im Workflow für die Gewinnung und dient dazu, die feinsten Verunreinigungen aus dem Makromolekülprodukt zu entfernen, wodurch ein Konzentrat entsteht. Dies geschieht in der Regel bei hohem Druck.