Merck 3S Reagenzien für die Titration mit dem Metrohm OMNI
Merck 3S Reagenzien für die Titration mit dem Metrohm OMNI
3S ist eine intelligente Verpackungslösung, die mit einem Originalitätsverschluss geschützt ist. Zwischen dem Verschluss und dem Metrohm OMNI Titrator erfolgt ein automatischer Datentransfer mittels RFID (Radiofrequenz-Identifikation). 
Sicherer Umgang mit den Chemikalien: Minimierung des Kontaminationsrisikos durch berührungslosen Reagenzwechsel
Smart – Intelligente Verbindung von chemischen Verbrauchsmaterialien: Kommunikation zwischen dem 3S Verschluss und der Gerätesoftware über RFID mit visueller Statusanzeige am System
Sicher – Sichere Informationsübertragung: Direkte RFID-basierte Übertragung von Reagenzdaten an die Gerätesoftware zur Eliminierung menschlicher Fehler. Verwendung
  • Originalitätssicherungsring entfernen und zum Öffnen nach unten drücken
  • Mit einer einzigen Handbewegung an den Omnis Flüssigkeitsadapter anschließen
  • Die Reagenzdaten werden automatisch an die Methode übertragen
Entdecken Sie die 3S Reagenzien