Offizielle Methode zur BSB-Messung gemäß EN 1899-1 und DIN EN 1899-2, offizielle EPA-Methode.
  • Einfaches Probenmanagement
  • Automatische BSB-Berechnung
  • Von der EPA zugelassen
Selbstrührender Sauerstoffsensor StirrOx® G zur Sauerstoffbestimmung in Karlsruher Flaschen:
  • Konstante Anströmung für hohe Reproduzierbarkeit
  • Keine Nullpunktkalibrierung erforderlich
  • Sofort messbereit