Automationsspitzen für Liquid-Handling-Systeme
Automationsspitzen für Liquid-Handling-Systeme
Dank mehrerer hundert Thermo Scientific™ Automationsspitzen für über 50 verschiedene Arbeitsstationen und Pipettierköpfe sind wir davon überzeugt, dass Sie Spitzen finden, welche die Effizienz durch genaue und präzise Leistung steigern.
Zur Gewährleistung von Konsistenz durchlaufen diese Spitzen eine strenge Qualitätskontrolle. Das Ergebnis sind eine überragende gerade Ausrichtung der Spitzen und ein geringer Abweichungskoeffizient von 1 - 3 %. Dank der strikten Herstellungsspezifikationen sind die für unsere Spitzen geltenden Toleranzen um 400 % enger gefasst als die von Standard-Pipettenspitzen.
Thermo Scientific Automationsspitzen für automatisierte Liquid-Handling-Plattformen von Beckman
  • Spitzen werden auf den Arbeitsstationen validiert, für die sie konzipiert sind
  • Erhältlich als unsteril, steril, steril gefiltert, mit breiter Öffnung und mit geringer Retention
  • Spitzen mit erweiterter Länge sind kompatibel zu 96- und 384-Deepwell-Platten
Thermo Scientific Automationsspitzen für automatisierte Liquid-Handling-Plattformen von Tecan
  • Leitfähige Version bietet erhöhte Pipettierleistung
  • Spitzen werden auf den Arbeitsstationen validiert, für die sie konzipiert sind
  • 20 µl-Spitzen erhöhen die Präzision beim Pipettieren kleiner Volumina durch die Minimierung des Luftpolsters
Thermo Scientific Automationsspitzen für automatisierte Liquid-Handling-Plattformen von PerkinElmer/Packard Robotic
  • Leitfähige Version bietet erhöhte Pipettierleistung
  • Gesteigerte Präzision für Ihre anspruchsvollsten Assays, die mehrfaches Dispensieren erfordern
  • Spitzen werden auf den Arbeitsstationen validiert, für die sie konzipiert sind
Thermo Scientific Automationsspitzen für automatisierte Liquid-Handling-Plattformen von Agilent
  • Niedriger prozentualer Variationskoeffizient
  • Erhältlich als unsteril, steril oder steril gefiltert
  • Validiert auf der Arbeitsstation, für die die Spitze konzipiert wurde
Thermo Scientific Automationsspitzen für automatisierte Liquid-Handling-Plattformen von Eppendorf
  • Niedriger prozentualer Variationskoeffizient
  • Erhältlich als unsteril, steril oder steril gefiltert
  • Validiert auf der Arbeitsstation, für die die Spitze konzipiert wurde
Thermo Scientific Automationsspitzen für andere automatisierte Liquid-Handling-Plattformen
Spitzen für:
  • Qiagen Universalsysteme
  • Molecular Devices Systeme
  • Caliper/Zymark Liquid-Handling-Arbeitsstationen
  • BioTek Pipettiersysteme
  • Thermo Scientific automatisierte Liquid-Handling-Plattformen