Elektronische Pipettiersysteme
Erhöhen Sie die Produktivität sowie den Anwenderkomfort und die Flexibilität in jedem Labor mit elektronischen Thermo Scientific™ Pipetten. Die bewährte Bedienung mit dem Zeigefinder, der elektronische Spitzenabwurf und das Thermo Scientific™ ClipTip™ Spitzensystem sorgen für absolut zuverlässige Ergebnisse.
Wählen Sie aus einem breiten Angebot an anwenderfreundlichen Pipetten und Spitzen, die hervorragende Genauigkeit und Präzision gewährleisten.
Fordern Sie eine Demo an
Erfahren Sie wie Sie ein Programm von der My Pipette Creator App auf die E1-ClipTip Pipette übertragen können
Video anschauen
Erfahren Sie wie Sie den Probentransfer mit E1-ClipTip Equalizer Pipetten mit einstellbarem Spitzenabstand beschleunigen können
Video anschauen
ClipTip elektronische Pipettiersysteme
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ elektronische Pipetten automatisieren das alltägliche Pipettieren direkt in Ihrer Hand. Die ClipTip™ Arretiertechnologie dichtet jeden Kanal sicher ab. Kombinieren Sie den verstellbaren Spitzenabstand mit dem elektronischen Spitzenabwurf und der Zeigefingerbedienung für ergonomischeres Pipettieren. Mit der intuitiven und individuell anpassbaren Benutzeroberfläche können selbst hochkomplexe Protokolle einfach und effizient fertiggestellt werden. Erleben Sie den Unterschied.
NEU My PipetteTM Creator App und E1-ClipTipTM Bluetooth Pipetten
My Pipette Creator ist eine webbasierte App, die eine effiziente, zentralisierte Programmierung und Freigabe von Protokollen für mehrere Mitarbeiter und E1-ClipTip Pipetten ermöglicht und vorgefertigte Protokolle zum herunterladen und teilen zur Verfügung stellt. So können Sie produktiver und effizienter arbeiten – anwenderfreundlich mithilfe Ihres Computer. Verbinden Sie Ihre E1-ClipTip Pipette über Bluetooth* oder USB mit der App und revolutionieren Sie Ihre Pipettierverfahren
Finnpipette Elektronisches Pipettiersystem
Thermo Scientific Finnpipette™ Novus elektronische Pipetten bieten optimierte Ergonomie und Leistung für standardmäßige Pipettieranwendungen. Dank des leichten Griffs und der einzigartigen Zeigefingerbedienung ist ein entspanntes Pipettieren möglich. Auf der einfachen, mehrsprachigen Benutzeroberfläche können Sie durch einmaliges Drücken schnell auf grundlegende Pipettierfunktionen zugreifen. Entdecken Sie Ihre neue Lieblingspipette.