Universalpipettenspitzen
Universalpipettenspitzen
Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen umfassen eine komplette Auswahl an Barriere-, filterlosen und Spezialspitzen. Noch nie war es so einfach, eine Spitze für nahezu jede Pipette oder Anwendung in Ihrem Labor zu finden. Alle Spitzen überzeugen durch ART-Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit in Kombination mit den höchsten Thermo Scientific Standards und weltweitem Support.
Von 10 μl- bis 10 ml-Barriere- und filterlosen Spitzen bis hin zu Spezialprodukten mit Gelbeladung und breiter Öffnung – alle Spitzen entsprechen nachweislich den höchsten Branchenstandards für Formpräzision und Klarheit und sind außerdem als frei von RNase, DNase, ATP und Pyrogenen zertifiziert. Darüber hinaus entspricht jede Spitze den exakten Spezifikationen der entsprechenden Pipettenhersteller.
Thermo Scientific ART™ Barrierespitzen
Die selbstdichtende Thermo Scientific™ ART™ Barriere bietet hundertprozentigen Schutz vor Kontamination durch Aerosole und Flüssigkeiten. Mit dem vollständigen Produktangebot inklusive Rack- und Nachfüll-Verpackungsoptionen sowie Spezialspitzen mit Gelbeladung, erweiterter Länge, Lösungsmittelbeständigkeit und weiten Poren ist es einfach, eine Spitze für praktisch jede Pipette oder Anwendung in Ihrem Labor zu finden. Dank fortschrittlicher Technologie für geringe Retention reduziert die hydrophobe innere Oberfläche der ART™ Low Retention Spitzen deutlich den Probenverlust durch Adhäsion und maximiert die Probenrückgewinnungsrate.
Thermo Scientific ART™ filterlose Spitzen
Die umfangreiche Auswahl an filterlosen und Spezialspitzen bietet bewährte ART™ Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit. ART™ filterlose Spitzen sind ideal für alle Pipetten oder Anwendungen in Ihrem Labor. Sie sind als Spezialspitzen mit Gelbeladung, erweiterter Länge, weiten Poren und geringer Retention sowie in Rack-, Nachfüll- oder loser Verpackung erhältlich.