Manuelle Pipettiersysteme
Manuelle Pipettiersysteme
Vorstellung der neuen Finnpipette F1 und F1-ClipTip Pipetten
Die Entwicklung von herausragenden Pipetten macht große Fortschritte – dank Ihres wertvollen Feedbacks. Jeder Vorschlag wurde zu einer wichtigen Eigenschaft, die Ihnen die Arbeit im Labor erleichtert.
  • Leise, mühelose Volumeneinstellung mit über 50% weniger Kraftaufwand im Vergleich zu älteren Modellen
  • Strukturierter Knopf zur Volumeneinstellung und optionaler Griffstreifen für eine optimierte Handhabung
  • Der geringere Kraftaufwand verringert Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom) noch mehr, ohne dabei die Ergebnisse zu beeinträchtigen.
Upgrade auf hervorragende Leistung in Kombination mit Komfort, neu definiert.
Fordern Sie eine Demo an
Manuelle ClipTip Pipettiersysteme
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Pipetten setzen neue Maßstäbe für das tägliche Pipettieren mit der innovativen Thermo Scientific ClipTip Arretiertechnologie, die eine vollständige Abdichtung bei jedem Kanal sowie einen minimalen Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gewährleistet. Einmal aufgenommen bleiben die Spitzen fest an der Pipette und können nicht abfallen – egal welcher Druck angewendet wird.
Finnpipette Manuelle Pipettiersysteme
Thermo Scientific Finnpipette™ F1 Pipetten bieten außergewöhnliche Ergonomie und Leistung durch eine leichte Bauweise in Kombination mit geringem Kraftaufwand beim Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen. Finnpipette F2 Pipetten sind vollständig autoklavierbar und die hochwertigen Materialien gewährleisten Haltbarkeit sogar bei den anspruchsvollsten Anwendungen. Wählen Sie aus einem breiten Angebot an Finntip™ Flex oder Finntip Pipettenspitzen für eine optimale Leistung.